Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66407-1095
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Beschreibung
- Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
- Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrex™ Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
- Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
- Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
- Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optische Prüfung auf Oberflächendefekte
Spezifikation
13 µm | |
228,6 mm | |
9,070 ± 0,013 mm | |
9 in. | |
Gehäuse 513-7PP-9QTZ-5 |
38 µm | |
9,9935 ± 0,0065 mm | |
400 MHz | |
0,46 mm |