Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
328.44 CHF - 383.00 CHF
Spezifikation
Camber (Metric) | 13 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 µm |
Außendurchmesser (metrisch) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 8,160 ± 0,013 mm |
Feldstärke | 200 MHz |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15318988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1085 |
203,2 mm | 513-7PPM-8-5 | N/A | ||||||
15308988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1075 |
178 mm | Gehäuse 513-7PPM-7-5 | N/A | ||||||
15328988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1095 |
228,6 mm | 513-7PPM-9-5 | N/A | ||||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
13 µm | |
9,9935 ± 0,0065 mm | |
200 MHz | |
0,92 mm |
38 µm | |
8,160 ± 0,013 mm | |
Ideal für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |