Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß.
1160.00 CHF - 1345.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kemmerer Wasser-Probenehmer
Material Edelstahl
Beschreibung 3 bis 600 Fuß Tiefe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11774499
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
05485-00
400 mL
1160.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11784499
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
05485-10
1200 mL
1345.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • WildcoKemmerer Wasserprobenehmer
  • Der Melder aktiviert die einzigartigen Auslöser, die unabhängig vom Schnurwinkel ein Schließen selbst in schnell fließenden Strömen oder turbulenten Gewässern gewährleisten.
  • Alle Modelle werden mit einer Kunststofftragetasche geliefert; bestellen Sie Melder und Schnur separat.
  • Die 304 SS-Modelle verfügen über Urethan-Enddichtungen (nicht verwenden, wenn die Quecksilberkonzentration 1 ppm überschreitet).
Spezifikation
Spezifikation
Kemmerer Wasser-Probenehmer
Edelstahl
3 bis 600 Fuß Tiefe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer