Wijs-Lösung, volumetrisch, 0.1 M ICl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.1 M ICl
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7, 7790-99-0
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wijs-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel ICl
MDL-Nummer MFCD00036152
UN-Nummer UN2920
Beilstein 3587194
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Synonym Iodmonochlorid, Iodchlorid, Iodchlor, Iodchlorid icl, Chloriodid, Wijs-Chlorid, Protochlorure d'iode französisch, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Formelmasse 162.36 mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Wijs solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, iodinemonochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wijs-Lösung, volumetrisch, 0.1 M ICl, Honeywell Fluka™ >