Learn More
Thermo Scientific™ Wig-L-Wanze™ Rühr-/Mahlwerkzubehör, Edelstahl-Fläschchen
Zur Verwendung mit Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk (AA42627KT)
Marke:  Thermo Scientific™ 042629.KT
182.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15493875
  • 188.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Edelstahlfläschchen, 1 Zoll lang x 1/2 Zoll im Durchmesser (2.54 x 1.27 cm)
  • Mit Kugelpistill aus Edelstahl, 1/4 Zoll im Durchmesser (0.635 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahlfläschchen
Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk (Fcat:AA42627KT)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wig-L-Wanze™ Rühr-/Mahlwerkzubehör, Edelstahl-Fläschchen > Edelstahlfläschchen