Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör für Misch-/Mahlwerk, Kugelpistill, 9.52 mm Durchmesser.
Zur Verwendung mit Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk (AA42627KT)
54.50 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9,52mm |
Produkttyp | Ball-Stößel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wig-L-Bug Mischen/Mischmühle (AA42627KT) |
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11396119
|
Thermo Scientific Chemicals
042631.KN |
Menge:100/Packung |
135.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386119
|
Thermo Scientific Chemicals
042631.KM |
Menge:25/Packung |
54.50 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
0,375 in. | |
9,52mm | |
Ball-Stößel | |
Wig-L-Bug Mischen/Mischmühle (AA42627KT) |