Learn More
Sampling Systems™ Breite Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ breite Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
24.05 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungspinsel |
---|---|
Griffmaterial | Aluminium |
Durchmesser (metrisch) Borste | 45 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 30 bis 45 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15809411
|
Sampling Systems™
8020J-1600 |
1600 mm |
36.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819411
|
Sampling Systems™
8020J-2100 |
2100 mm |
42.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15829411
|
Sampling Systems™
8020J-600 |
600 mm |
24.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15899401
|
Sampling Systems™
8020J-1100 |
1100 mm |
31.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Breite Pinselform
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
Aluminium | |
45 mm | |
Röhrchen mit 30 bis 45 mm Durchmesser |