Learn More
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 10er-Pack
Hochwertige quadratische Weithalsflasche aus HDPE mit Schraubverschluss aus LDPE zum einfachen Befüllen und Entleeren.
Marke: Hirschmann™ 769069325
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiter Hals
- Quadratisch
- HDPE
- Ab 20 ml Größe
- Naturfarben
- Mit Schraubverschluss aus LDPE
Spezifikation
Transparent | |
Gas/Chemie/Strahlung | |
65 mm | |
HDPE | |
10 | |
GL 65 | |
Bei 5 bis 40 °C lagern | |
Nicht autoklavierbar | |
168 mm | |
GL65 | |
Schraubkappe |
1000 mL | |
Naturfarben | |
50 mm | |
50 mm | |
Unsteril | |
Naturfarben | |
Ja | |
Quadratisch | |
LDPE | |
90 x 90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 10er-Pack > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur