Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben
Weithals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
Marke: BRAND™ 92863
490.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 24450
- Mit Rollrand und Messskala
Spezifikation
2000 ml | |
Weit | |
Perlen |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur