Learn More
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Fisherbrand™ konischen Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind graduiert und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS66650-300
61.14 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Graduiert
Spezifikation
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Ja |
300 ml | |
156 mm | |
87 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas > Kapazität: 300 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur