Learn More
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Fisherbrand™ konischen Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind graduiert und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ SPFS66650-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912243
  • 83.40 CHF / 10 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24164 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erlenmeyer
  • Graduiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 1773
Borosilikatglas
Weit
200 mL
131 mm
50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24164
    Gültig bis zum2025-05-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 31.05.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas > Kapazität: 200 ml