Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific™ 220-0060
108.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil vor Licht.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 60 bis 2000 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Enthält:
Zertifizierte Gefäße mit folgenden Merkmalen:
- Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, werden jedoch ohne Barcode und CofA geliefert.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Spezifikation
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
Durchsichtig | |
2,16 in. | |
44,4 mm | |
24 | |
Weiß | |
PTFE | |
74 mL | |
Weit | |
Gefäß | |
Polypropylen | |
55 mm |
60 mL | |
Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle | |
Niedriger Klarglasbehälter | |
1,75 in. | |
Glas (Typ 3) | |
B167-5300BL | |
Behandelt | |
2,5 oz. | |
Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. | |
49 mm | |
1,92 in. | |
53 bis 400 mm | |
Oben geschlossene Kappe |