Learn More
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Ideal für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmittelprodukten. Fisherbrand™ runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über eine breite Öffnung und eignen sich daher für Feststoffe.
Marke:  Fisherbrand™ FB02912036A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16194577
  • 21.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern
  • Sorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports
  • Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
3840 ml
Naturfarben
74 mm
HDPE
Weiß
Ja
168 mm
Polyethylenschaum
89 bis 400 mm
128 oz.
87 mm
171 mm
4
89-400
Weit
Runde Flasche mit großer Öffnung
Polypropylen
154 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen > Fassungsvermögen: 128 oz