Learn More
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16174577 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
2000 ml, 89-400, 6
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2000 ml
3000 ml
3840 ml
Halsausführung:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Menge:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Ideal für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmittelprodukten. Fisherbrand™ runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über eine breite Öffnung und eignen sich daher für Feststoffe.
  • Ideal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern
  • Sorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports
  • Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 87 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 74 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 171 mm
Material HDPE
Menge 6
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 89-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 153 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen >