Learn More
MP Biomedicals™ Vollserum
Geeignet für die Verwendung als Serumproteinkontrolle in der Immunelektrophorese, der Ouchterlony-Immundiffusion und anderen Immunpräzipitationstechniken.
Marke:  MP Biomedicals™ 0855979
Artikelnummer. 11474305
  • 371.00 CHF / 2 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Spezifikation
0.02 M Natriumphosphat, 0.14 M Natriumchlorid, pH 7.3, gefiltert durch einen 0.22 μm-Filter, versiegelt und gefriergetrocknet.
Humanvollserum
2 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Vollserum > Menge: 2 ml