Spezifikation
Produkttyp | Wypall X70 Tuch |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wypall Papier-/Tuchspender |
Lage | 1-lagig |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12373790
|
Kimberly-Clark™
7867 |
380 x 420 mm | 6 Packungen |
390.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12599727
|
Kimberly-Clark™
8387 |
305 x 318 mm | 912 Packungen |
485.00 CHF
912 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher.
- Fortgeschrittene Hydroknit™
Spezifikation
Wypall X70 Tuch | |
Wypall Papier-/Tuchspender | |
Unsteril |
Weiß | |
1-lagig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™