Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 7461
178.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll™
Spezifikation
L40 Wischtücher | |
250 mm | |
44.8 cm | |
Weiß | |
Popup-Packung | |
8 Schachteln x 100 Tücher | |
Unsteril |
9,8 in. | |
17.32 in | |
Doppelkrepp (DRC) | |
250 x 415 mm | |
Routinemäßige Industriereinigung, Wischen von Prozesslinien, Aufsaugen von großen Verschmutzungen, Öl, Fett | |
1-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Abmessungen L x B: 250 x 415 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur