Learn More
Gosselin™ Weiße Probenbehälter mit roter Kappe und Spatel
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
Marke:  Gosselin™ TP52C-022
Artikelnummer. 15448834
  • 151.17 CHF / 380 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polypropylen
Unsteril
Rot
Weiß
Ohne Beschriftung
380/Packung
Ja
Gerade
125 mL
Schraubverschluss
Kappe mit weißem Löffel
380/Karton
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Weiße Probenbehälter mit roter Kappe und Spatel > 125 ml