Learn More
Gosselin™ Weiße Probenbehälter mit roter Kappe
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
135.60 CHF - 169.47 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polypropylen |
Form | Gerade |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15458834
|
Gosselin™
TP52C-023 |
125 mL |
169.47 CHF
380 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15468844
|
Gosselin™
TP53C-023 |
180 mL |
135.60 CHF
264 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
Schraubverschluss | |
Ohne Beschriftung |
Ja | |
Gerade | |
Rot | |
Weiß |