missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White SMS Based Fabric Category I Protective Coveralls
Click to view available options
Größe:
Large
X-Large
3X-Large
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | 2-teilig |
Saumtyp | Umgestochen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3M™ White SMS Based Fabric Category I Protective Coveralls >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur