Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6669
78.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12638855
  • 280.00 CHF / 15 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente, große Falthandhandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände; Durch die Einzelblattentnahme werden Hygienestandards gefördert und gleichzeitig Kosten gesenkt
  • Diese Papierhandtücher bieten effizientes und effektives Händetrocknen bei weniger Papierabfall dank AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handtuch
315 mm
200 mm
6.3 kg (13.86 lbs.)
Weiß
Zusammengefaltet
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher
1-lagig
20.67 Zoll
1.31 ft.
AIRFLEX™ Gewebe
EU-Umweltzeichen
315 x 200 mm
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
15 x 240 Blatt
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Material: AIRFLEX Fabric