Learn More
Wheaton™ Weiße Ersatzkappe für Urinröhrchen
Ersatz-Polypropylen-Kappe für primäre Urinröhrchen.
Marke: Wheaton™ 327225
343.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit primären Wheaton™ Urinröhrchen geeignet
- Für die Verwendung mit 10 ml-Röhrchen
Spezifikation
Kappe | |
Polypropylen | |
Ersatzkappe für primäres Urinröhrchen, undosiert | |
5000/Karton | |
Ambient |
Weiß | |
Nicht steril | |
10 ml-Urinröhrchen | |
1.000/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Weiße Ersatzkappe für Urinröhrchen > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur