Learn More
Spectrum™ Labs X10 Universal closures for sealing tubing 70mm Whi te
Marke: Spectrum™ Labs 142170
126.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Universeller Verschluss | |
Polypropylen | |
Weiß | |
0°bis 90 °C | |
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |
Polypropylen | |
Universeller Verschluss | |
Gammabestrahlung oder Ethylenoxid | |
10 Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Labs X10 Universal closures for sealing tubing 70mm Whi te > Dichtungsbreite:70mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur