Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545 Artikelnummer.: 12912315
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
Artikelnummer. 12912315
4XL, 78 bis 81 in., 200 bis 206 cm
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2X-L
3X-L
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Artikelnummer. 12912315
Marke: 3M™ 7100198130
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4545 Serie schützen gegen radioaktive Partikel und biologische Stoffe und reduzieren statische Aufladung.
  • Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
  • Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeitschemikalienspritzer
  • Biologischer Schutz gemäß EN 14126 getestet
  • Weiches, gut drapierendes, laminiertes mikroporöses Material
  • Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
  • Extrem fusselarm
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Gestrickt
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Gebunden
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 52 bis 55 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 132 bis 140 cm
Höhe (angloamerikanisch) 78 bis 81 in.
Höhe (metrisch) 200 bis 206 cm
Name des Produkts
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545 >