Learn More
Wheaton™ Schraubverschlüsse aus weißem Polypropylen
Geeignet für die meisten Anwendungsbereiche, in denen Flaschen mit Schraubverschluss benötigt werden. Wheaton™ Schraubverschlüsse aus weißem Polypropylen werden aus robustem Polypropylenkunststoff gefertigt.
Marke:  Wheaton™ 300203
151.40 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 14823592
  • 176.00 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Gewindegröße von 22 mm
  • Ideal für die Aufbewahrung und Eindämmung von flüchtigen Lösungsmitteln
  • Ausgezeichnet zum Verschließen von Flaschen und Fläschchen mit Gewindehals geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Für diagnostische Fläschchen mit Schraubverschluss
Kappe
Polypropylen
22 mm
1000/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Schraubverschlüsse aus weißem Polypropylen > Gewindegröße: 22 mm; 1000 St./Pckg.