Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß Artikelnummer.: 15300202
Verfügbar ab: 23-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß
Artikelnummer. 15300202
Artikelnummer. 15300202
Marke: ABEBA™ 960045/46
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatischer chirurgischer Arbeitsschuh.Die weißen Abeba™ Arbeitsschuhe sind rutschfest.
    _X000D_
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten (ohne Zusatzstoffe)
  • _X000D_
  • Weiß
  • _X000D_
  • Antistatisch
  • _X000D_
  • Waschbar bei 60 °C
  • _X000D_
  • Faltbarer, verstellbarer Fersenriemen
  • _X000D_
  • SRC-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20347:2012
  • _X000D_
  • CE EN ISO 20347:2012
  • _X000D_
Spezifikation
Farbe White
Modell 9600
Produkttyp Controlled Environments Shoes
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß >