Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß
Antistatischer chirurgischer Arbeitsschuh.Die weißen Abeba™ Arbeitsschuhe sind rutschfest.
Marke:  ABEBA™ 9600-43/44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15263715
  • 66.82 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
    _X000D_
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten (ohne Zusatzstoffe)
  • _X000D_
  • Weiß
  • _X000D_
  • Antistatisch
  • _X000D_
  • Waschbar bei 60 °C
  • _X000D_
  • Faltbarer, verstellbarer Fersenriemen
  • _X000D_
  • SRC-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20347:2012
  • _X000D_
  • CE EN ISO 20347:2012
  • _X000D_
Spezifikation
Spezifikation
White
9600
Controlled Environments Shoes
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß > Größe: 43/44