Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™
Ideal zum Entfernen von Dichtmasse von Werkzeug oder Pinseln. 100 % silikonfrei und fusselarm.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7642
158.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695606
  • 349.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Ideal zum Entfernen von Dichtmasse von Werkzeug oder Pinseln
  • 100 % silikonfrei und fusselarm
  • Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 50 cm (B)
  • Kombinierbar mit den Bodenständer- oder Wandmontage-Wischtuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154, 6155 und 6153)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kimtech Wischtücher für Dichtungsmittel
400  mm
26.5 cm
Weiß
1/4-gefaltet
500 Packungen
10.23 in.
10.23 in
Papier
400 x 500 mm
Zum Abwischen von Dichtungsmitteln auf Werkzeugen und Bürsten
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ > Format: 1/4-gefaltet