Learn More
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten
Einwegpinzetten eignen sich ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie feines Gewebe oder feste Proben.
Marke: Buerkle™ 5378-1042
67.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Sterile Pinzetten sind einzeln verpackt.
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Breit | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Steril |
100 (packaged individually) | |
Polystyrol | |
Pinzette | |
Standard |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
251676 | Konformitätsbescheinigung | 29/04/2025 | 5378-1042 |
244224 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2025 | 5378-1042 |
241212 | Konformitätsbescheinigung | 29/04/2024 | 5378-1042 |
234550 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2024 | 5378-1042 |
234136 | Konformitätsbescheinigung | 27/10/2023 | 5378-1042 |