Learn More
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten
Einwegpinzetten eignen sich ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie feines Gewebe oder feste Proben.
Marke: Buerkle™ 5378-0040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Sterile Pinzetten sind einzeln verpackt.
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spitz, abgewinkelt | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Unsteril |
100 (large pack) | |
Polystyrol | |
Pinzette | |
Standard |
Produktbroschuere LaboPlast SteriPlast Schaufeln Spatel Loeffel
DateigrößeVersion: 610.3 kB
Brochure LaboPlast SteriPlast scoops spoons spatulas
DateigrößeVersion: 608.8 kB
Brochure LaboPlast SteriPlast pelles cuilleres spatules
DateigrößeVersion: 610.2 kB
Topsellers Einwegprobenehmer
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Topsellers disposamplers
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Topsellers disposamplers
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weiße Einwegpinzetten > Nicht steril; Spitzenausführung: Spitz, abgewinkelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur