Beschreibung
Cuffs & ankles ISO Class 4 cleanroom compatible zip with adhesive cover flap, Type 5 & 6 White XS BioClean-D
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | X-Small |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Unsteril |
Größe (metrisch) Brustkorb | 76 bis 84 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Umgebungen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0041 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BDCHT-XS |
25-0770 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BDCHT-XS |
24-2018 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | BDCHT-XS |
22-2464 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | BDCHT-XS |
S027-15 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | BDCHT-XS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ White Coverall, XS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur