Learn More
Azpack™ Baumwollfaser, weiß, saugfähig
Testen der Saugfähigkeit, indem ein Teelöffel Wasser in eine Vertiefung in der Baumwolle gegeben wird. Azpack™ Baumwollwolle, Absorptionsmittel ist BP-Qualität.
Marke:  Azpack™ 12356477
12.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12356477
  • 24.49 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • 100% gebleichte Baumwolle
  • BP-Qualität
  • 1 Die Rolle misst ca. 3.5 m x 325 mm (L x B)
  • 500 g pro Rolle
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähige Baumwolle
BP-Qualität
500 g
Gebleichte Baumwolle
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Baumwollfaser, weiß, saugfähig > Menge: 500 g