Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Platten für die Immunologie, schwarz
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays mit Thermo Scientific™ weißen und schwarzen 384-Well Immuno-Mikrotiterplatten durch.
350.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Hydrophil |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 16 x 24 |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10385991
|
Thermo Scientific™
460372 |
Weiß |
358.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10395991
|
Thermo Scientific™
460518 |
Schwarz |
350.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ White and Black 384-Well Immuno Platten eignen sich zur Durchführung von quantitativen und qualitativen Immunoassays. Diese Platten eignen sich hervorragend für ELISA- und Bindungstests und sind mit gängigen Instrumenten kompatibel. Sie bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit und Well zu Well Reproduzierbarkeit für optimale Ergebnisse.
Merkmale:- Die Platte verfügt über eine SBS-Stellfläche, ist mit der Standardausrüstung kompatibel und mit Wells mit flachem Boden erhältlich.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Die Platte ist für verschiedene Anwendungen in schwarz oder weiß erhältlich.
- Die zertifizierte Bindung gewährleistet Homogenität/Reproduzierbarkeit.
Weiß:
- Maximale Reflexion/minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
Schwarz:
- Minimiert Crosstalk, Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz bei Fluoreszenz-Messungen.
Kompatibel mit:
Deckel für Thermo Scientific™ MicroWell™ Mikrotiterplatten, Dichtungsband und luftdurchlässige Membran
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Hydrophil | |
Ohne Deckel | |
Mikrotiterplatte | |
384 | |
Unsteril | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | |
10 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
100 μl | |
MaxiSorp | |
30 | |
Keine | |
F384 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.