Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Platten für die Immunologie, schwarz
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Führen Sie quantitative und qualitative Immunoassays mit Thermo Scientific™ weißen und schwarzen 384-Well Immuno-Mikrotiterplatten durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 460518
238.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10395991
  • 350.00 CHF / 30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ White and Black 384-Well Immuno Platten eignen sich zur Durchführung von quantitativen und qualitativen Immunoassays. Diese Platten eignen sich hervorragend für ELISA- und Bindungstests und sind mit gängigen Instrumenten kompatibel. Sie bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit und Well zu Well Reproduzierbarkeit für optimale Ergebnisse.
Eigenschaften:
  • Die Platte verfügt über eine SBS-Stellfläche, ist mit der Standardausrüstung kompatibel und mit Wells mit flachem Boden erhältlich
  • Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
  • Die Platte ist für verschiedene Anwendungen in schwarz oder weiß erhältlich
  • Die zertifizierte Bindung gewährleistet Homogenität/Reproduzierbarkeit.
Weiß:
  • Maximale Reflexion/minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
Schwarz:
  • Minimiert Crosstalk, Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz bei Fluoreszenz-Messungen
Kompatibel mit:
Deckel für Thermo Scientific MicroWell Mikrotiterplatten, Dichtungsband und luftdurchlässige Membran
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophil
Ohne Deckel
16 x 24
Schwarz
Polystyrol
100 μl
MaxiSorp
Fluoreszenz
10
Antikörper (Glykoproteine)
Standard
Fluoreszenz
30 Kartons, 10 Packungen
Mikrotiterplatte
384
Unsteril
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
30
Keine
F384
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.