Learn More
Dostmann Electronic Digitale Zeitschaltuhr II, AAA-Batterie, weiß
Die robuste, zuverlässige elektronische Zeitschaltuhr und Stoppuhr mit großem Display und -Tasteneinstellung zählt von 10 Stunden bis 1 Sekunde aufwärts oder abwärts.
Marke: Dostmann Electronic 5020-0389
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kurzzeitmesser
- Elektronischer Timer mit Stoppuhr-Funktion, mit großer Anzeige und 10 Tasten für Einstellungen. Zählt von 10 Stunden auf 1 Sekunde nach unten oder umgekehrt nach oben.
- Mit Taschenclip, Tischständer, Magnetbefestigung und AAA-Batterie 1.5 V.
- Abmessungen (B x H x D): 60 x 70 x 25 mm
- Gewicht: 95 g
Spezifikation
Digitaler Zeitmesser II | |
1 s | |
Weiß | |
Für Lebensmittel-, Labor-, Bildungs- und Freizeitanwendungen |
1 s bis 10 h | |
AAA | |
95 g | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic Digitale Zeitschaltuhr II, AAA-Batterie, weiß > Gewicht:95g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur