Learn More
DWK Life Sciences Vial File™ with Screw Cap: Braun
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
Marke:  DWK Life Sciences W224954
133.22 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12424801
  • 153.00 CHF / 60 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
Der Fläschchenkasten bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung. Die Fläschchen werden in einzelnen Trennwänden in einem durchsichtigen Polystyrol-Gehäuse gelagert. Schaumstoffeinsätze bieten zusätzlichen Schutz für die Fläschchen.
  • Die alphanumerische Indexkarte ermöglicht die Identifizierung jedes Probenfläschchens.
  • Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das eine hervorragende chemische Beständigkeit bietet.
  • Kat.- Nummern 02–912–591 und –597 verfügen über einen schwarzen, oben offenen Phenol-Schraubverschluss für einfachen Zugriff mit einer Spritze
  • Die mit Teflon beschichtete Silikon-Schraubkappe ist ideal für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen und bietet eine hervorragende chemische Barriere
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silikon
12 mm
1,5 ml
Schraube
Wheaton™
Phenolharz
Schraubverschluss (oben offen)
USP-Typ I
8-425
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen
0,405 dr.
1,5 ml
Autoklavierbar
38 mm
Fläschchen