Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Marke: DWK Life Sciences W986256NG
Includes: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
17 mm | |
2.0 ml | |
Nein | |
Schraube | |
Phenolharz | |
61 mm | |
15-415 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand | |
Konisch V | |
0.5 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14