Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Marke: DWK Life Sciences W986260NG
228.88 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
24 mm | |
10 ml | |
Nein | |
Schraube | |
Phenolharz | |
72 mm | |
20-400 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand | |
Konisch V | |
2,7 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |