Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Marke:  DWK Life Sciences W986259NG
203.61 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10460558
  • 232.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Beschreibung
Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi
20 mm
5.0 ml
Nein
Schraube
Phenolharz
65 mm
20-400
Durchsichtig
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Konisch V
1.4 dr.
Schraubverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, durchsichtig > Durchsichtig; 5,0 ml, 20 mm x 65 mm (Durchm. x H), 20-400 Schraubverschluss