Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, bernsteinfarben
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
319.00 CHF - 356.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand |
Modell | Konisch V |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11768719
|
DWK Life Sciences
W986334NG |
1.0 ml | 13 mm | 44 mm | 13-425 |
319.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11798719
|
DWK Life Sciences
W986339NG |
5.0 ml | 20 mm | 65 mm | 20-400 |
356.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11778719
|
DWK Life Sciences
W986336NG |
2.0 ml | 20 mm | 44 mm | 20-400 |
331.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die braunen Fläschchen sind aus “320”Typ I Glas gefertigt und eignen sich für lichtempfindliche Stoffe
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
Borosilikatglas | |
Konisch V | |
Phenolharz | |
USP-Typ I |
Bernsteinfarben | |
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand | |
Schraube | |
Schraubverschluss |