Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, bernsteinfarben
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Marke: DWK Life Sciences W986334NG
295.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Die braunen Fläschchen sind aus “320”Typ I Glas gefertigt und eignen sich für lichtempfindliche Stoffe
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
13 mm | |
1.0 ml | |
Konisch V | |
0.3 dr. | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand | |
Schraube | |
Phenolharz | |
44 mm | |
13-425 |