Learn More
DWK Life Sciences™ 50 POS RACK, PP, 30 MM OPEN ID VE=5 St. DIAM<30MM
Robust und stapelbar, selbst wenn Fläschchen vorhanden sind
Marke:  DWK Life Sciences™ 868808
392.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10574184
  • 460.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Jedes Well mit Bodenöffnung für die Entleerung
  • Mit alphanumerischer Codierung
  • Kann in einer automatischen Waschmaschine gereinigt werden
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Kann 50 Fläschchen oder Flaschen aufnehmen
  • Offener Innendurchmesser ist 30 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
13.25 x 11.5 x 1.25 Zoll (33.7 x 29.2 x 3 cm)
13.25 Zoll
11,5 in.
1,25 in.
50
33,7 cm
29,2 cm
3 cm
3 cm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ 50 POS RACK, PP, 30 MM OPEN ID VE=5 St. DIAM<30MM > 50-Position; offener Innendurchmesser: 30 mm