Learn More
DWK Life Sciences Probenehmer-Bombe aus Edelstahl, 500 ml Durchm. 63,5 mm, Länge 254 mm
Flüssige oder leicht viskose Proben aus Tanks, Teichen, Lagunen und Wells sammeln
Marke:  DWK Life Sciences 885200
Artikelnummer. 10025254
  • 1815.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Doppelkabel-Baugruppe
Beschreibung
Beschreibung
Flüssige oder leicht viskose Proben aus Tanks, Teichen, Lagunen und Wells sammeln
Besteht aus einer zylindrischen Reservoirkammer, einem gewichteten Kolben, der die Kammer unten abdichtet, und einer Kabelbefestigung
Bestellinformation
Abmessungen: 2.5 x 10 Zoll (6.3 x 25 cm); Gewicht: 4 lb (1.8 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bomb Sampler
Zylindrische Behälterkammer, gewichteter Kolben, der die Kammer unten abdichtet, und Kabelbefestigung
Flüssige oder leicht viskose Proben aus Tanks, Teichen, Lagunen und Wells sammeln
6,3 cm
25 cm
Edelstahl
500 mL
2.5 Zoll
10 in.
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenehmer-Bombe aus Edelstahl, 500 ml Durchm. 63,5 mm, Länge 254 mm > Bombenprobenehmer aus Edelstahl, 500 ml