Learn More
DWK Life Sciences Färbebehälter und Zubehör
Färbebehälter und Zubehör
64.70 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Anzahl Objektträger Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Anzahl Objektträger Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
10492172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
900575
Objektträger-Halter 5 Polypropylen
64.70 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10264732
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
900470
Coplin-Färbebehälter 5 Objektträger vertikal oder 10 Objektträger hintereinander Kalknatronglas
352.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Coplin-Färbebehälter:
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • 60 ml Füllvolumen
Gleitgriff aus Polypropylen:
  • Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von fünf Objektträgern
  • Passt in Wheaton Coplin-Färbebehälter
Spezifikation
Spezifikation
Färben
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Färbebehälter und Zubehör