Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen, 8 bis 16 Objektträger
Kann zum Färben oder als TLC-Entwicklungskammer verwendet werden. Wheaton™ Färbeschalen, 8–16 Objektträger werden aus Kalknatronglas hergestellt.
Marke: DWK Life Sciences 900630
220.32 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schale des Typs Hellendahl
- Mit Glasdeckel
- Fasst 8 einzelne 3 x 1 Zoll-Objektträger (75 x 25 mm) oder, falls erforderlich, 16 Objektträger Rücken an Rücken
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
Färbeschale oder TLC-Entwicklungskammer | |
7.6 x 2.5cm (2.9 x 0.98 in.) | |
7.6 cm | |
2.5 cm | |
7.5 cm |
Glas | |
Hellendahl-Färbebehälter | |
8 individuell oder 16 Objektträger hintereinander | |
2,9 in. | |
0,98 in. | |
2.9 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13