Learn More
DWK Life Sciences Färbebehälter
Mit einem breiten Oberteil zum praktischen Einstecken der Objektträger. Die Wheaton™ Färbebehälter für 8-10 Objektträger sind besonders zum Einfärben von Objektträgern geeignet, die an einem Ende beschriftet sind.
Marke: DWK Life Sciences 900620
292.02 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit einem breiten Oberteil zum praktischen Einstecken der Objektträger. Die Wheaton™ Färbebehälter für 8-10 Objektträger sind besonders zum Einfärben von Objektträgern geeignet, die an einem Ende beschriftet sind.
- Mit Abdeckung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Fasst 8 einzelne 3 x 1 Zoll-Objektträger (75 x 25 mm) vertikal oder 16 Objektträger Rücken an Rücken
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Rechteckig | |
Färbebehälter | |
4.2 x 2.6 cm | |
4.2 cm | |
2.6 cm | |
79 mm |
Glas | |
Kalknatronglas | |
8 individuell oder 16 Objektträger hintereinander | |
1.6 Zoll | |
1.02 Zoll | |
3.3 Zoll | |
8.5 cm |