Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Probenversandflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Beschreibung
Compliance
Erfüllt die Anforderungen von USP Typ III.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 20 in. |
Material | Glas |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 102 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 40,1 Zoll |
Verschlussmaterial | Gummi |
Verschlussgröße | 48-400 mm, Stücke |
Durchmesser (metrisch) | 51 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Probenversandflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur