Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ mit Verschlusskappen
Lieferung in praktischen Tabletts mit Lab File Unterteilung
187.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11784259
|
DWK Life Sciences
W225291 |
2.0 ml | 15 mm | Gummi 14B |
187.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12424991
|
DWK Life Sciences
W225292 |
4 mL | 17 mm | Gummi 14B |
203.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12434991
|
DWK Life Sciences
W225293 |
6.0 ml | 19 mm | Gummi 14B |
225.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12319929
|
DWK Life Sciences
W224606 |
2.0 ml | 15 mm | PTFE/14B-Gummi |
317.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11748869
|
DWK Life Sciences
W224607 |
4.0 ml | 17 mm | PTFE/14B-Gummi |
345.72 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12623625
|
DWK Life Sciences
W224608 |
6.0 ml | 19 mm | PTFE/14B-Gummi |
454.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, von der Probenlagerung bis hin zur Gefriertrocknung.
- Transparente Fläschchen aus Borosilikatglas
- Gleichmäßige Seitenwand- und Bodendicke durch die Herstellung aus Glasrohren
- Kurze Fläschchen haben für mehr Stabilität und weniger Totvolumen ein niedriges Profil
- Lieferung mit angebrachten Kappen, um die Sauberkeit zu erhalten, oder ohne Kappen (Ersatzkappen können separat erworben werden)
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Bestimmte Artikel passen in M-T Vial File™—Partitionierte Tabeltts aus Polystyrol stellen eine einfache Möglichkeit dar, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen aufzubewahren
Transparente Fläschchen
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Konform mit Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A
- Mit 14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für wässrige Proben
- Mit PTFE/14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für organische Proben
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |