Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ mit Verschlusskappen
Lieferung in praktischen Tabletts mit Lab File Unterteilung
Marke:  DWK Life Sciences W225291
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784259
  • 192.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, von der Probenlagerung bis hin zur Gefriertrocknung.
  • Transparente Fläschchen aus Borosilikatglas
  • Gleichmäßige Seitenwand- und Bodendicke durch die Herstellung aus Glasrohren
  • Kurze Fläschchen haben für mehr Stabilität und weniger Totvolumen ein niedriges Profil
  • Lieferung mit angebrachten Kappen, um die Sauberkeit zu erhalten, oder ohne Kappen (Ersatzkappen können separat erworben werden)
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
  • Bestimmte Artikel passen in M-T Vial File™—Partitionierte Tabeltts aus Polystyrol stellen eine einfache Möglichkeit dar, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen aufzubewahren
Transparente Fläschchen
  • Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
  • Konform mit Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A
Kappeneinlage
  • Mit 14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für wässrige Proben
  • Mit PTFE/14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für organische Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi 14B
15 mm
2.0 ml
Schraube
Phenolharz
Schraubverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Durchsichtig
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen
0.5 dr.
Autoklavierbar
31 mm
M-T File™ und Fläschchengestell