Learn More
DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage Artikelnummer.: 11748719
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11748719 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
20 mm, 0.7 Zoll, Grau, PTFE-beschichtetes Silikon, 100 Stück
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
1,1 in.
Farbe:
Grau
Rot
Material:
PTFE-beschichtetes Butyl
PTFE-beschichtetes Silikon
Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11748719
Marke: DWK Life Sciences W224173
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.7 Zoll
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Menge 100er-Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage >